ABS82-AF647
Anti-VEGF Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Szinonimák:
Anti-MVCD1, Anti-VEGF, Anti-VPF, Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF, VEGF, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 647
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
The unconjugated antibody (Cat. No. ABS82) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry (Paraffin) applications.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected VEGF in HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2