MABN2640
Anti-BACE1 Antibody, clone 3D5
Szinonimák:
ASP2, Asp 2, Aspartyl protease 2, Beta-secretase 1, Beta-site APP cleaving enzyme 1, Beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1, EC:3.4.23.46, Memapsin-2, Membrane-associated aspartic protease 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3D5, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 56.7 kDa
observed mol wt ~57 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 100
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Internal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... BACE1(23621)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected BACE1 in SH-SY5Y cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected BACE1 in NIH/3T3 cell lysate.
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected BACE1 in Immunohistochemistry applications (Zhao, J., et al. (2007). J Neurosci. 27(14):3639-49).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected BACE1 in Immunofluorescence applications (Zhao, J., et al. (2007). J Neurosci. 27(14):3639-49).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected BACE1 in HeLa cells.
ELISA Analysis: A representative lot detected BACE1 in ELISA applications (Zhao, J., et al. (2007). J Neurosci. 27(14):3639-49).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BACE1 in Western Blotting applications (Zhao, J., et al. (2007). J Neurosci. 27(14):3639-49; Sadleir, K.R., et al. (2013). Curr Alzheimer Res. 10(8):785--9; Pigoni, M. et al. (2020). EMBO J. 39(15):e103457).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1