A9207
Avidin−Agarose from egg white
aqueous glycerol suspension
Szinonimák:
Avidin agarose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
egg white
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
Forma
aqueous glycerol suspension
Mátrix
cross-linked 6% beaded agarose
mátrix aktiválás
epichlorohydrin
mátrix csatolmány
amino
mátrix távtartó
15 atoms
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the precipitation of biotin tagged protein by pull down assay in neuroblastoma cell line (SH-SY5Y )
- in the purification of Lewis(x) sugar binding proteins from Schistosoma mansoni
- in avidin bead assay for purification of labelled biotin
- for capture of glycoproteins from murine cornea samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.