Fontos dokumentumok
B0390
Bilirubin Oxidase from Myrothecium verrucaria
lyophilized powder, 15-65 units/mg protein
Szinonimák:
MvBOx, Bilirubin:oxygen oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Myrothecium verrucaria)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
15-65 units/mg protein
összetétel
Protein, ≥15% biuret
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
toxicology assay: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Bilirubin oxidase (BOD) belongs to the subclass of the multicopper oxidase family. It is usually found in fungi.Bilirubin Oxidase is composed of three cupredoxin-like domains that result in two active sites formed by four copper ions. Research area: Apoptosis
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
kapcsolódó termék
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)