2011
Bilirubin
solid, bile pigment, Calbiochem®
Szinonimák:
Bilirubin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bilirubin, Principal pigment of bile and one of the major end products of hemoglobin decomposition.
Minőségi szint
leírás
RTECS - DU3038000
Merck USA index - 14, 1218
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
red-brown
oldhatóság
chloroform: 1 mg/mL
alkaline solution: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[nH]1c(c(c(c1\C=C4/NC(=O)C(=C/4C)C=C)C)CCC(=O)O)Cc2[nH]c(c(c2CCC(=O)O)C)\C=C3/NC(=O)C(=C/3C=C)C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Cell permeable: no
Reversible: no
Product does not compete with ATP.
Primary Target
WGK
WGK 2