B3022
Beclomethasone dipropionate
analytical standard, for drug analysis
Szinonimák:
9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard, for drug analysis
Minőségi szint
Teszt
≥99%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Alkalmazás
- Development of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method, combined with UV detection to determine beclomethasone dipropionate in nanocapsule suspensions
- Simultaneous determination of beclomethasone dipropionate and ketoconazole in their bulk and combined cream formulations using UV-spectrophotometry and RP-HPLC based methods
- Estimation of beclomethasone dipropionate and formoterol fumarate in their combined dosage forms by stability indicating RP-HPLC method coupled with UV detection
- Combined analysis of beclomethasone dipropionate and formoterol fumarate dihydrate using two UV-spectrometric and one RP-HPLC based methods in bulk and their pharmaceutical dosage forms
- Multi-residue analysis of 21 glucocorticoids in environmental samples by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) and mass spectrometry (MS)
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Adrenal gland,Immune system,Bone
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)