Fontos dokumentumok
GE29360784
CyDye NIR-labelled secondary antibody
700 nm, pkg of 0.1 mg, Cytiva 29360784
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.74
faj reaktivitás:
mouse
application:
citations:
antitest terméktípus
secondary antibodies
Jellemzők
700 nm
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
pkg of 0.1 mg
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 29360784
fluoreszcencia
λex 678 nm; λem 690 nm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Amersham CyDye NIR-labeled secondary antibodies enable quantitation of Western blots with a strong signal-to-noise ratio. Mulitplexed experiments allow for the detection of two proteins on a single blot. The use of total lane signals to normalize target protein data yield robust and reliable results.
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned if needed for future studies
Amersham CyDye 700 and 800 are secondary antibodies labeled with NIR fluorophores. They emit light at wavelengths of 700 nm and 800 nm. Multiplexed experiments can be performed by using both of these secondary antibodies along with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies.
Tulajdonságok és előnyök
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned if needed for future studies
Jogi információk
CyDye is a trademark of Cytiva
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)