Merck
SRP6314
Alpha 2 Macroglobulin from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
A2M, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5, FWP007
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
725 kDa (Homotetramer Subunit size: 180 kDa)
kiszerelés
pkg of 1 mg
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... A2M(2)
Általános leírás
α 2 macroglobulin (A2M) is a major serum protein found at concentrations of 240 mg/100 mL in men and 290 mg/100 mL in women. It is produced by the liver, and is a major component of the α-2 band in protein electrophoresis. It has a molecular weight of 800,000 Da.
Biokémiai/fiziológiai hatások
α 2 macroglobulin (A2M) functions as a broad-spectrum protease-binding protein. It is a large plasma glycoprotein that has long been known as an irreversible inhibitor of a variety of proteinases. More recently, it has been reported that numerous growth factors, cytokines and hormones bind to α 2M through diverse mechanisms. A2M is also produced in the brain where it binds multiple extracellular ligands and is internalized by neurons and astrocytes. In the brain of Alzheimer′s disease (AD) patients, A2M has been localized to diffuse amyloid plaques. A2M also binds soluble β-amyloid, of which it mediates degradation. Clinically, levels are increased in liver cirrhosis, nephrotic syndrome, diabetes, and severe burn cases.
Fizikai forma
Lyophilized from 30 mM Na Phosphate, pH 7.0, with glycine as a stabilizer.
Elkészítési megjegyzés
In water or aqueous buffer
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The interaction of alpha 2-macroglobulin with proteinases. Characteristics and specificity of the reaction, and a hypothesis concerning its molecular mechanism.
Barrett AJ and Starkey PM
The Biochemical Journal, 133, 709-724 (1973)
Interleukin-6 and alpha-2-macroglobulin indicate an acute-phase state in Alzheimer's disease cortices.
Bauer J
Febs Letters, 285, 111-114 (1991)
Jennifer L Robinson et al.
Scientific reports, 8(1), 8527-8527 (2018-06-06)
Temporomandibular joint degenerative disease (TMJ-DD) is a chronic form of TMJ disorder that specifically afflicts people over the age of 40 and targets women at a higher rate than men. Prevalence of TMJ-DD in this population suggests that estrogen loss