Fontos dokumentumok
1.24839
Millipore
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride)
(AEBSF) for biochemistry
Szinonimák:
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), (4-(2-aminoetyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11ClFNO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
mp
175-177 °C
oldhatóság
10 g/L
térfogatsúly
200 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CC[N+H3].[Cl-]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Jogi információk
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3