Fontos dokumentumok
A0409
Anti-α1-Antitrypsin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Alpha 1 Antitrypsin Antibody, Alpha 1 Antitrypsin Antibody - Anti-α1-Antitrypsin antibody produced in rabbit, anti-A1AT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technika/technikák
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:30,000-1:60,000
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SERPINA1(5265)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)