Fontos dokumentumok
M70533
1-Methyl-3-phenylpropylamine
98%
Szinonimák:
3-Amino-1-phenylbutane, 4-Phenyl-2-butylamine
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.514 (lit.)
bp
228-232 °C (lit.)
sűrűség
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.0 °F
Lobbanási pont (C)
97.78 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?