Merck
B304-05
Bovine Aortic Endothelial Cells: BAOEC (Cryovial)
Szinonimák:
BAOEC cells
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106514
NACRES:
NA.81
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine aorta (USDA-inspected cattle)
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 60
morfológia
Endothelial
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
diabetes; cardiovascular diseases
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Bovine large artery endothelial cells (BAOEC) provide an excellent model system to study all aspects of cardiovascular function and disease, such as critical signaling pathways and mechanisms relevant to proper function of endothelia, including angiogenesis, permeability, flow adaptation, NO production, diabetes-related complications, etc., and search for beneficial modulators and delivery systems for therapeutic use, and to design scaffolds, surfaces and materials for tissue engineering and 3D modeling.
Alkalmazás
cardiovascular function, studies on immune system and graft rejection, development of 3D endothelialized engineered tissues, drug discovery, stent-graft compatibility testing
Biokémiai/fiziológiai hatások
Aorta
Elkészítési megjegyzés
  • 2nd passage, >500,000 cells in Bovine Endothelial Cell Growth Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 16 doublings
Please refer to the BAOEC Culture Protocol.
Egyéb megjegyzések
Bovine Endothelial Cell Growth Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Yuanyuan Zhang et al.
Cell reports, 36(8), 109616-109616 (2021-08-26)
Vascular development is a complex multistep process involving the coordination of cellular functions such as migration, proliferation, and differentiation. How mechanical forces generated by cells and transmission of these physical forces control vascular development is poorly understood. Using an endothelial-specific
Spencer G Miller et al.
JCI insight, 9(2) (2023-11-30)
Hyperuricemia is implicated in numerous pathologies, but the mechanisms underlying uric acid production are poorly understood. Using a combination of mouse studies, cell culture studies, and human serum samples, we sought to determine the cellular source of uric acid. In