MAB348
Anti-APP A4 Antibody, a.a. 66-81 of APP {NT}, clone 22C11
clone 22C11, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
APP, Anti - APP A4, Anti-amyloid precursor protein A4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
22C11, monoclonal
faj reaktivitás
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue, brain cell lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Protocols
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.