104550
ACA
A cell-permeable inhibitor of phospholipase A2 that blocks epinephrine-stimulated thromboxane production in platelets.
Szinonimák:
ACA, N-( p-Amylcinnamoyl)anthranilic Acid, N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic Acid
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)CCCCC
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
A2PLA2
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Simonsson, E., et al. 1998. Diabetes47, 1436.
Konrad, R.J., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1135, 215.
Banga, H.S., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 9197.
WGK
WGK 1