Merck
93497
Supelco
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanesulfonic acid, 1H,1H′,2H,2H′-Perfluorooctane sulfonic acid, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanesulfonic acid, 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5F13O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
428.17
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIONGDJUYAYOPU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.