A7005
β-Amylase from sweet potato
Type I-B, ammonium sulfate suspension, ≥750 units/mg protein (E1%/280)
Szinonimák:
1,4-α-D-Glucan maltohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sweet potato
Minőségi szint
típus
Type I-B
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥750 units/mg protein (E1%/280)
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
≥7.0 mg/mL
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the hydrolysis of starch and starch-pectin combinations
- for comparing amylases from different sources in Staphylococcus aureus SH1000 biofilm inhibition and reduction assay
- for selenium speciation in samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
Beta-amylase is found in bacteria, fungi, and plants. To measure β-amylase activity, this assay uses a colorimetric spectrophotometric stop reaction at 540 nm.