Fontos dokumentumok
A5043
Adenosine Deaminase from bovine spleen
Type X, buffered aqueous glycerol solution, ≥130 units/mg protein
Szinonimák:
ADA, adenosine aminohydrolase, Adenosine aminohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine spleen
Minőségi szint
típus
Type X
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥130 units/mg protein
molekulatömeg
32.5-33 kDa
kation nyomok
NH4+: ≤10 μg/mg protein
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
alkaline phosphatase ≤0.01%
guanase ≤0.01%
nucleoside phosphorylase ≤0.1%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... ADA(280712)
Általános leírás
pI: 4.85
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2