Fontos dokumentumok
A4538
Albumin from rat serum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
RSA, Rat albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
Teszt
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technika/technikák
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rat ... ALB(24186)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard in rocket electrophoresis for quantification of cerebrospinal fluid and serum proteins
- in the preparation of Alexa Fluor 488 labeled fluorescent probe for confocal laser scanning microscopy (CLSM) studies
- as a component of perfusate solution for suspending rat erythrocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3