Fontos dokumentumok
A6414
Albumin from rat serum
lyophilized powder, essentially fatty acid free, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
RSA, Rat albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
Teszt
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technika/technikák
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rat ... ALB(24186)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its sequence information from multiply charged ions formed by electrospray ionization
- to cross-link with silk fibroin (SF) to synthesize a combined protein template
- to infused into the brain to study its effects on nerve cell damage following brain injury
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3