Fontos dokumentumok
A0722
Apolipoprotein A-I from human plasma
≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Szinonimák:
Apo A-I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Teszt
≥85% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
28.3 kDa
technika/technikák
ELISA: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APOA1(335)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Apo-AI levels in normal plasma are 90-130 mg/dl. Apo-AI levels may be inversely related to the risk of coronary disease.
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.