A0764
Albumin from rabbit serum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
Teszt
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technika/technikák
surface plasmon resonance (SPR): suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rabbit ... ALB(100009195)
Általános leírás
Alkalmazás
- the generation of advanced glycation end-products (AGEs)
- the vaccine antigen generation
- surface plasmon resonance studies with antibody fragments
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3