Merck
W381920
Sigma-Aldrich
L-Arginine
natural, FCC, FG
Szinonimák:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.20
FEMA-szám:
3819
Beilstein:
1725413
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
17.003
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
mp
222 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)