Fontos dokumentumok
A3983
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, essentially γ-globulin free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
New Zealand origin
szennyeződések
essentially globulin free
veszteség
≤5%
pH
7
oldhatóság
water: soluble, clear to slightly hazy (1 g + 25 mL)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
Protease free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of blocking solution used for fixing Drosophila embryos in immunostaining
- to block 96-deep-well plates in phage immunoprecipitation studies
- as a standard solution in fluorescence spectroscopy studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.