Fontos dokumentumok
A3608
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
New Zealand origin
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
pH
7
~7 (7 % (w/v) in H2O)
oldhatóság
water: slightly soluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in chromatin immunoprecipitation (ChIP IP) buffer
- in combination with electrospun polystyrene (ESPS) fiber mats for fluorescence microscopy
- as a component of blocking solution and immobilzation studies
- as a component in phosphate buffer saline (PBS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)