Fontos dokumentumok
A3835
Ascomycin from Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus
Szinonimák:
Changchuanmycin, FK-520, FR900520, Immunomycin, L 683590
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 59
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
antibiotikus hatásspektrum
fungi
környezetbarátabb alternatív kategória
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCC1\C=C(C)\C[C@H](C)C[C@H](OC)C2O[C@](O)([C@H](C)C[C@@H]2OC)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)OC([C@H](C)[C@@H](O)CC1=O)\C(C)=C\[C@@H]4CC[C@@H](O)[C@@H](C4)OC
InChI
1S/C43H69NO12/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)44-16-12-11-13-31(44)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-32(45)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,45-46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38+,39+,43+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDQSOHOQTUFQEM-NURRSENYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.