Fontos dokumentumok
A-094
Ascomycin solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
CCC1\C=C(C)\CC(C)CC(OC)C2OC(O)(C(C)CC2OC)C(=O)C(=O)N3CCCCC3C(=O)OC(C(C)C(O)CC1=O)\C(C)=C\C4CCC(O)C(C4)OC
InChI
1S/C43H69NO12/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)44-16-12-11-13-31(44)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-32(45)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,45-46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDQSOHOQTUFQEM-AMASXYNMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Ascomycin macrolide for signal transduction studies: Investigation into the bioanalytical methods for ascomycin quantification in biological samples showcases its utility in pharmacokinetic studies, relevant for understanding its role in signal transduction pathways (Nguyen et al., 2021).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup