Merck
C8022
Sigma-Aldrich
Z-L-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Szinonimák:
Carbobenzoxy-L-arginine-7-amino-4-methylcoumarin hydrochloride, Nα-Cbz-L-arginine 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, Z-L-Arginine-4-methyl-7-coumarinylamide hydrochloride, Z-Arg-MCA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H27N5O5 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
501.96
Beilstein:
4637954
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluoreszcencia
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1)
λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C24H27N5O5.ClH/c1-15-12-21(30)34-20-13-17(9-10-18(15)20)28-22(31)19(8-5-11-27-23(25)26)29-24(32)33-14-16-6-3-2-4-7-16;/h2-4,6-7,9-10,12-13,19H,5,8,11,14H2,1H3,(H,28,31)(H,29,32)(H4,25,26,27);1H/t19-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYWCRDUTYUBXOL-FYZYNONXSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)