Fontos dokumentumok
D6392
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate trilithium salt
≥95%, powder
Szinonimák:
A(5′)P5(5′)A trilithium salt, Diadenosine pentaphosphate trilithium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H29N10O22P5.3Li/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(47-19)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(32)14(34)20(48-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;;;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;;/q;3*+1/p-3/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFBDFBHROZLGEG-JJCYRVQFSA-K
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3