Fontos dokumentumok
A1935
Photobiotin acetate salt
For labeling DNA probes for hybridizations
Szinonimák:
Biotin {3-[3-(4-azido-2-nitroanilino)-N-methylpropylamino]propylamide} acetate salt, N-(4-Azido-2-nitrophenyl)-N′-(3-biotinylaminopropyl)-N′-methyl-1,3-propanediamine acetate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
film or powder
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL (Stable for at least 5 months if kept frozen and protected from light.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CN(CCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12)CCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C23H35N9O4S.C2H4O2/c1-31(12-4-10-25-17-9-8-16(29-30-24)14-19(17)32(35)36)13-5-11-26-21(33)7-3-2-6-20-22-18(15-37-20)27-23(34)28-22;1-2(3)4/h8-9,14,18,20,22,25H,2-7,10-13,15H2,1H3,(H,26,33)(H2,27,28,34);1H3,(H,3,4)/t18-,20-,22-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFBLNTOMOSLSQM-AYEYRVMASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3