Fontos dokumentumok
SMB00019
N-Acetyltyramine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
N-(2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl)acetamide, N-(p-Hydroxyphenethyl)acetamide, N-Acetyl tyramine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(CCc1ccc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C10H13NO2/c1-8(12)11-7-6-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATDWJOOPFDQZNK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)