437694
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-
An effective antioxidant.
Szinonimák:
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-, DHLA, Dihydrolipoic Acid, Thiocytic Acid, Dihydro-
Teszt
≥95% (TLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZFHEQBZOYJLPK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Scavenges hypochlorous acid, peroxyl, superoxide, hydroxyl, and nitric oxide radicals
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Bustamante, J., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 339.
Scott, B.C., et al. 1994. Free Radic. Res. 20, 119.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
348.1 °F - Cleveland open cup
Lobbanási pont (C)
175.6 °C - Cleveland open cup