Fontos dokumentumok
A7544
Anti-Albumin antibody produced in goat
whole antiserum
Szinonimák:
Serum albumin antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.0
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ALB(213)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3