F4375
Ficoll® PM 400
Type 400
Szinonimák:
Polysucrose 400
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type 400
Minőségi szint
form
powder
spray-dried
optikai aktivitás
[α]20/D 56.5°, c = 1% (w/v) in water
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Sigma tests the solubility of Ficoll 400 at 1 g in 10 ml of deionized water yielding a clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution. Ficoll is stable in alkaline and neutral solutions. At pH values below 3, it is rapidly hydrolyzed, particularly at elevated temperatures. Ficoll can be sterilized by autoclaving at a neutral pH, at 110oC for 30 minutes. Strong oxidizing and reducing agents are to be avoided.
WGK
WGK 3