DNTPCA1
CleanAmp™ dNTP
Hot-start dNTP mix for improved PCR
Szinonimák:
Deoxynucleotides, dNTP, dNTP Mix
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Jellemzők
hotstart
koncentráció
10 mM (each dNTP)
szín
colorless
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- For PCR amplifications that require reduced non-specific amplification
- For multiplex PCR
- For reduction of primer dimers
- Substitute for dNTPs in any PCR reaction
Kiszerelés
10 μmoles: 1 vial, 1000 μL, each dNTP at 10 mM in 50 mM Glycine
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.