Merck
72004
Sigma-Aldrich
dNTP Mix (10mM)
suitable for PCR, suitable for RT-PCR
About This Item
UNSPSC kód:
41106301
NACRES:
NA.55
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
10 mM
technika/technikák
PCR: suitable
RT-PCR: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
dNTP Mix (10mM) is an equimolar mixture consisting of high purity dATP, dGTP, dCTP, and dTTP which can be directly used in PCR, Reverse Transcription (RT) and one-step RT-PCR experiments.
Tulajdonságok és előnyök
dNTP mix has the following benefits:
  • HPLC purity >99%.
  • Strict Quality Control to ensure batch quality.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Utilize molecular raw materials for diagnostic assay development and manufacturing, backed by extensive experience and worldwide manufacturing.