Fontos dokumentumok
D7297
Sigma-Aldrich
Deoxynucleotide Mix, 25 mM
Molecular Biology Reagent
Szinonimák:
Deoxynucleotide Mix, 10 mM, 25mM dNTP mix, dNTP mix, dNTPs
About This Item
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
(PCR)
Forma
liquid
koncentráció
25 mM
szín
colorless
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 25 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
Alkalmazás
Deoxynucleotide Mix, 25mM has been used as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR).
Tulajdonságok és előnyök
  • Purity of each dNTP: Minimum 99%
  • Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
  • Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
  • Minimize risk of contamination in PCR
  • UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)