Fontos dokumentumok
C9830
Chitosanase from Streptomyces griseus
lyophilized powder, >50 units/mg protein (Bradford)
Szinonimák:
Chitosan N-acetylglucosaminohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
>50 units/mg protein (Bradford)
tisztítva
chromatography
oldhatóság
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless (10U/0.3mL)
idegen aktivitás
chitinase <1.0 units/mg protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.