Fontos dokumentumok
92637
Atto 565-Biotin
Szinonimák:
Biotin-Atto 565
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
90% (HPLC)
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
fluoreszcencia
λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.