Merck
94169
Sigma-Aldrich
Atto Rho6G-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
fluoreszcencia
λex 535 nm; λem 560 nm
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Atto Rho6G-Biotin is a new rhodamine dye, based on the well-known laser dye Rhodamine 6G. The new label is functionalized for coupling to biomolecules such as DNA, RNA or proteins. Atto Rho6G-Biotin shows strong absorption, extraordinary high fluorescence quantum yield, high thermal and photo-stability, and very little triplet formation.
After coupling to a substrate Atto Rho6G-Biotin carries a net electric charge of +1.
The label is moderately hydrophilic.
find more information here
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)