Fontos dokumentumok
28616
Atto 425-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPCE)
Szinonimák:
Biotin-Atto 425
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPCE)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
fluoreszcencia
λex 437 nm; λem 483 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(=O)NCCCCCNC(=O)CCCCC4SCC5NC(=O)NC45)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C37H53N5O7S/c1-5-48-34(45)26-19-24-18-25-23(2)21-37(3,4)42(28(25)20-29(24)49-35(26)46)17-11-14-32(44)39-16-10-6-9-15-38-31(43)13-8-7-12-30-33-27(22-50-30)40-36(47)41-33/h18-20,23,27,30,33H,5-17,21-22H2,1-4H3,(H,38,43)(H,39,44)(H2,40,41,47)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPVYZZMUDCZDQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.