Fontos dokumentumok
28923
Atto 550-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
film
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 553-559 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.