MABN92
Anti-Iba1/AIF1 Antibody
clone 20A12.1, from mouse
Szinonimák:
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
20A12.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AIF1(199)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Western Blot Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected Iba1/AIF1 in 10 µg of rat thymus tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot detected Iba/AIF1 in human spleen tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Iba/AIF1 in rat spleen tissue
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Iba1/AIF1 in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human thymus tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1