Fontos dokumentumok
00290
(−)-Sinigrin hydrate
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥99.0% (TLC)
optikai aktivitás
[α]/D -17.0±1°, c = 1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤6.0% water
mp
128 (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)