Fontos dokumentumok
44189
Isoamyl 4-methoxycinnamate
analytical standard
Szinonimák:
Isoamyl p-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 3-methylbutyl ester, 4-Methoxycinnamic acid isoamyl ester, Amiloxate, Isopentyl 4-methoxycinnamate, NSC 408332
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
InChI
1S/C15H20O3/c1-12(2)10-11-18-15(16)9-6-13-4-7-14(17-3)8-5-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3/b9-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBNYRXMKIIGMKK-RMKNXTFCSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?