75597
Micro particles based on polystyrene, magnetic
1 μm particle size, std dev <0.1 μm
Szinonimák:
Magnetic Latex beads from PS, Latex beads from PS, magnetic
About This Item
Javasolt termékek
Forma
aqueous solution
Minőségi szint
összetétel
iron oxide, ≥20%
koncentráció
5% solids
részecskeméret
1 μm std dev <0.1 μm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)