Fontos dokumentumok
I7643
Amine-terminated magnetic particles
50 mg/mL in deionized water
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
form
suspension
koncentráció
50 mg/mL in deionized water
a címkézés mértéke
~12 μmol per mL
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
matrix
Superparamagnetic iron oxide particles, approx. 1 μm in size
kapacitás
~10 mg/mL, protein coupling capacity (protein)
alkalmasság
suitable for microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3