Fontos dokumentumok
69037
Ureidosuccinic acid
98.0-102.0% (T)
Szinonimák:
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
Teszt
98.0-102.0% (T)
mp
~175 °C (dec.)
Formátum
neat
SMILES string
NC(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLKXYZVTANABHZ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)