Merck
68903
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt
galactose-6-sulfate sulphatase substrate, ≥90% (HPLC), powder
Szinonimák:
4-MU-Gal-6S sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Beta-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Gal-6S sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H17NaO11S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
440.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Terméknév
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O11S.Na/c1-7-4-12(17)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-15(20)14(19)13(18)11(27-16)6-24-28(21,22)23;/h2-5,11,13-16,18-20H,6H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t11-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHTOBGQRIASILC-XNSOHGFJSA-M
Alkalmazás
suitable as a fluorogenic substrate for galactose-6-sulfate sulphatase; fluorogenic substrate for the diagnosis of Morquio disease type A
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H Zhao et al.
Prenatal diagnosis, 10(2), 85-91 (1990-02-01)
A new fluorogenic substrate, 4 methylumbelliferyl beta-D-6-sulphogalactoside, was used for the assay of galactose-6-sulphate sulphatase activity in chorionic villi, cultured villus cells, and amniocytes. The fluorometric assay is much more convenient than the conventional assay using radiolabelled, sulphated oligosaccharides. Both
O P van Diggelen et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 187(2), 131-139 (1990-02-28)
4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside-6-sulphate was synthesized and used for the determination of galactose-6-sulphate sulphatase activity. Fibroblasts and leucocytes from 12 different Morquio A patients, showed 0.0-2.7% of mean normal galactose-6-sulphate sulphatase activity. Heterozygotes showed intermediate activities. The enzymatic liberation of the fluorochrome from