Fontos dokumentumok
95082
Chrysin
analytical standard
Szinonimák:
5,7-Dihydroxyflavone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
284-286 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.