Fontos dokumentumok
00017
Acacetin
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
4′-Methylapigenin, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyflavone, Apigenin 4′-methyl ether, Buddleoflavonol, Linarigenin
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
mp
260-265 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3